Learn More
3-cloro-1-propanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-1-propanol |
| CAS | 627-30-5 |
| Fórmula molecular | C3 H7 Cl O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Chloro-1-propanol, 1-Chloro-3-hydroxypropane, 1-Chloro-3-propanol, 3-Chloro-1-hydroxypropane, 3-Chloropropanol, 3-Chloropropyl alcohol, NSC 60190, Trimethylene chlorohydrin, 1-Propanol, 3-chloro- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7ClO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2 |
| SMILES | OCCCCl |
| Nombre IUPAC | 3-cloropropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 94.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.0185 |