Learn More
3-Cloro-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399499 25 g 25 g
11492898 100 g 100 g
11402908 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399499 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16871.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-30-5 | C3H7ClO | 94.538 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
soluble en agua a 20 °C 300g/l.
Notas
almacénese lejos de bases y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-30-5
Fórmula molecular C3H7ClO
Peso molecular (g/mol) 94.538
Número MDL MFCD00002943
Clave InChI LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-1-propanol, 3-chloropropanol, 1-propanol, 3-chloro, 1-chloro-3-hydroxypropane, trimethylene chlorohydrin, 3-chloro-l-propanol, 3-chlorpropan-1-ol, 3-choro-1-propanol, 1-chloro-3-propanol, 3-chloropropanol-1
PubChem CID 12313
Nombre IUPAC 3-cloropropan-1-ol
SMILES C(CO)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-1-propanol
Punto de fusión -20°C
Densidad 1.131
pH 3 to 4
Punto de ebullición 160°C to 162°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.445
Cantidad 25 g
Número UN UN2849
Beilstein 773655
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 300g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.54
Porcentaje de pureza 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.