Learn More
3-Cloro-1-fenil-1-propino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480408 1 g 1 g
15490408 5 g 5 g
15400418 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53510.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3355-31-5 | C9H7Cl | 150.605 g/mol
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-cloro-1-fenil-1-propino se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3355-31-5
Fórmula molecular C9H7Cl
Peso molecular (g/mol) 150.605
Número MDL MFCD06411085
Clave InChI RMPSZEZJKSUNKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloroprop-1-yn-1-yl benzene, 1-phenyl-3-chloro-1-propyne, 1-phenyl-3-chloro-1-propyn, 3-chloro-1-phenyl-1-propyne, benzene, 3-chloro-1-propynyl, 3-phenylpropargyl chloride, 1-chloro-3-phenyl-2-propyne, pubchem13578, 3-chloro-l-propynyl benzene, 3-phenyl-2-propynyl chloride
PubChem CID 287343
Nombre IUPAC 3-cloroprop-1-inilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-1-phenyl-1-propyne
Densidad 1.095
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Fórmula lineal C6H4C≡CCH2Cl
Índice de refracción 1.585
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.61
Porcentaje de pureza 97%