Learn More
3-cloro-1-(N,N-dimetil)propilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-1-(N,N-dimethyl)propylamine |
| CAS | 109-54-6 |
| Fórmula molecular | C5H12ClN |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | γ-Dimethylaminopropyl Chloride, γ-Chloropropyldimethylamine, N-(3-Chloropropyl)dimethylamine, N-(3-Chloropropyl)-N,N-dimethylamine, N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine, N,N-Dimethyl-3-chloropropanamine, N,N-Dimethyl-3-chloro-1-propanamine, Dimethylaminopropyl Chloride, Dimethyl(3-chloropropyl)amine, 3-Dimethylaminopropan-1-yl Chloride, 3-Dimethylamino-1-chloropropane, 3-Chloro-N,N-dimethylpropylamine, 3-Chloro-N,N-dimethylpropanamine, 3-Chloro-1-(dimethylamino)propane, 3-Chloro-1-(N,N-dimethylamino)propane, 3-(N,N-Dimethylamino)propyl Chloride, 3-(Dimethylamino)propyl Chloride, 3-(Dimethylamino)chloropropane, 3-(Dimethylamino)-1-propyl Chloride, 1-Dimethylamino-3-chloropropane, 1-Chloro-3-(dimethylamino)propane, (3-Chloropropyl)dimethylamine, 3-Chloro-N,N-dimethyl-1-propanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12ClN/c1-7(2)5-3-4-6/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCCl |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-N,N-dimetilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 121.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0658 |