Learn More
3-Cloro-1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10400774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10400774 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10255414 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10400774 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08357DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
CAS 63425-54-7
Fórmula molecular C4H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 116.55
Número MDL MFCD09879994
Clave InChI GWZMWAZUCSGVLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-chloro-1-methyl
PubChem CID 13630086
Nombre IUPAC 3-cloro-1-metilpirazol
SMILES CN1C=CC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.55
Porcentaje de pureza 97%