Learn More
3-Cloro-1-indan-5-il-propan-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-1-indan-5-yl-propan-1-one |
| CAS | 39105-39-0 |
| Fórmula molecular | C12 H13 Cl O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13ClO/c13-7-6-12(14)11-5-4-9-2-1-3-10(9)8-11/h4-5,8H,1-3,6-7H2 |
| SMILES | ClCCC(=O)c1ccc2CCCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-1-(2,3-dihidro-1H-inden-5-il)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 208.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0655 |