Learn More
3-cloro-1-(4-metilfenil)propan-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-1-(4-methylphenyl)propan-1-one |
| CAS | 22422-21-5 |
| Fórmula molecular | C10 H11 Cl O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-1-(4-methylphenyl)-1-propanone, 2-Chloroethyl 4-Methylphenyl Ketone, 3-Chloro-4'-methylpropiophenone, 4'-Methyl-3-chloropropiophenone, β-Chloroethyl p-tolyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClO/c1-8-2-4-9(5-3-8)10(12)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)CCCl |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-1-(4-metilfenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 182.647 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.05 |