Learn More
3-cloro-1-(4-metoxifenil)propan-1-ona, TRC
Código de producto. 30365331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365331 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30365331 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5967435G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
CAS 35999-20-3
Fórmula molecular C10H11O2Cl
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)-1-propanone, 2-Chloroethyl 4-Methoxyphenyl Ketone, 3-Chloro-1-(4'-methoxyphenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4'-methoxypropiophenone, NSC 31620, p-(3-Chloropropan-1-one)anisole, p-Methoxy-β-chloropropiophenone, β-Chloro-p-methoxypropiophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClO2/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
Nombre IUPAC 3-cloro-1-(4-metoxifenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 198.65