Learn More
3-cloro-1-(4-hidroxifenil)propano-1-uno, TRC
Código de producto. 30358593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358593 2.5 g 2.50 g
30354959 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3666552.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7182-38-9
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.62
Sinónimo 3-Chloro-4'-hydroxy-propiophenone, NSC 46501
Nombre IUPAC 3-cloro-1-(4-hidroxifenil)propano-1-one
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9ClO2/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4,11H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0291