Learn More
3-cloro-1-(3,4-difluorofenil)-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)-1-propanone |
| CAS | 1215969-79-1 |
| Fórmula molecular | C9H7ClF2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-1-(3',4'-difluorophenyl)propan-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7ClF2O/c10-4-3-9(13)6-1-2-7(11)8(12)5-6/h1-2,5H,3-4H2 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1F)C(=O)CCCl |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-1-(3,4-difluorofenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 204.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0153 |