Learn More
3-cloro-1,2-propanodiol, TRC
Código de producto. 18073420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18073420 1 g 1 g
18020420 25 mg 25 miligramos
18021910 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18073420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3797101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-24-2
Fórmula molecular C3 H7 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 110.5395
Sinónimo 3-Chloro-1,2-propanediol, (RS)-3-Chloro-1,2-propanediol, (RS)-α-Chlorohydrin, (±)-2,3-Dihydroxychloropropane, (±)-3-Chloro-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-chloropropane, 1-Chloro-1-deoxyglycerol, 1-Chloro-2,3-dihydroxypropane, 1-Chloro-2,3-propanediol, 3-Chloro-1,2-dihydroxypropane, 3-Chloro-1,2-propylene glycol, 3-Chloropropanediol, 3-Chloropropylene glycol, 3-Monochloro-1,2-propanediol, Chlorohydrin, Chloropropanediol, Ekorod A, Epibloc, Glycerin epichlorohydrin, Glycerin monochlorohydrin, Glycerin α-monochlorhydrin, Glycerol 3-chlorohydrin, Glycerol monochlorohydrin, Glycerol α-chlorohydrin, Glycerol α-monochlorohydrin, Glyceryl chloride, Glyceryl α-chlorohydrin, U 5897, dl-α-Chlorohydrin, α-Chlorohydrin, α-Monochlorohydrin
Nombre IUPAC 3-cloropropano-1,2-diol
SMILES OCC(O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropane-1,2-diol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.0135
Porcentaje de pureza >95%