Learn More
3-cloro-1,2-propanodiol-d5, TRC
Código de producto. 30362018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30362018 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30362018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37971210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-1,2-propanediol D5
CAS 342611-01-2
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C3 2H5 H2 Cl O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-MCPD D5, 3-chloro-1,2-propane-1,1,2,3,3-d5-diol
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
Nombre IUPAC 3-cloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 115.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0448
Porcentaje de pureza >95