Learn More
3-cloro-1,2-propanodiol D5 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-1,2-propanediol D5 |
| CAS | 342611-01-2 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | C3 2H5 H2 Cl O2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 3-MCPD D5, 3-chloro-1,2-propane-1,1,2,3,3-d5-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 115.57 |
| Mostrar más |