Learn More
3-Cloro-1,2-propanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10658283 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 ML
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10658283 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10591961 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10163670 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10295190 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10658283 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148120025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-24-2 | C3H7ClO2 | 110.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-24-2
Fórmula molecular C3H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 110.54
Número MDL MFCD00004712
Clave InChI SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-chloro-1,2-propanediol, alpha-chlorohydrin, chlorodeoxyglycerol, glycerol alpha-monochlorohydrin, epibloc, 1,2-propanediol, 3-chloro, a-chlorohydrin, 3-chloropropanediol, 3-chloropropylene glycol, glycerol chlorohydrin
PubChem CID 7290
ChEBI CHEBI:18721
Nombre IUPAC 3-cloropropano-1,2-diol
SMILES OCC(O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-1, 2-propanediol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -40.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.3220g/mL
Punto de ebullición 213.0°C
Temperatura de inflamación 135°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4790 to 1.4810
Cantidad 2.5 L
Índice Merck 15, 2146
Gravedad específica 1.322
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,methanol and ether,slightly soluble in toluene
Viscosidad 215 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.54
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido