Learn More
(+/-)-3-Cloro-1,2-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
250 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11309509 250 g 250 g
11433197 500 g 500 g
11443197 2500 g 2500 g
11319509 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11309509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16143.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 96-24-2 | C3H7ClO2 | 110.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-24-2
Fórmula molecular C3H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 110.54
Número MDL MFCD00004712
Clave InChI SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-chloro-1,2-propanediol, alpha-chlorohydrin, chlorodeoxyglycerol, glycerol alpha-monochlorohydrin, epibloc, 1,2-propanediol, 3-chloro, a-chlorohydrin, 3-chloropropanediol, 3-chloropropylene glycol, glycerol chlorohydrin
PubChem CID 7290
ChEBI CHEBI:18721
Nombre IUPAC 3-cloropropano-1,2-diol
SMILES OCC(O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Punto de fusión -40°C
Punto de ebullición 213°C
Temperatura de inflamación 137°C (278°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN2689
Beilstein 635684
Índice Merck 14,2145
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.54
Porcentaje de pureza 98%