Learn More
3-cloro-1,2-propanodiol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloropropane-1,2-diol |
| CAS | 96-24-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Chloropropane-1,2-diol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C3 H7 Cl O2 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 3-monochloropropanediol, 3-MCPD, 3-Chloro-1,2-propanediol, (RS)-3-Chloro-1,2-propanediol, (RS)-α-Chlorohydrin, (±)-2,3-Dihydroxychloropropane, (±)-3-Chloro-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-chloropropane, 1-Chloro-1-deoxyglycerol, 1-Chloro-2,3-dihydroxypropane, 1-Chloro-2,3-propanediol, 3-Chloro-1,2-dihydroxypropane, 3-Chloro-1,2-propylene glycol, 3-Chloropropanediol, 3-Chloropropylene glycol, 3-Monochloro-1,2-propanediol, Chlorohydrin, Chloropropanediol, Ekorod A, Epibloc, Glycerin epichlorohydrin, Glycerin monochlorohydrin, Glycerin α-monochlorhydrin, Glycerol 3-chlorohydrin, Glycerol monochlorohydrin, Glycerol α-chlorohydrin, Glycerol α-monochlorohydrin, Glyceryl chloride, Glyceryl α-chlorohydrin, U 5897, dl-α-Chlorohydrin, α-Chlorohydrin, α-Monochlorohydrin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2 |
| SMILES | OCC(O)CCl |
| Mostrar más |