Learn More
(±)-3-cloro-1,2-propano-d5-diol, CDN
Código de producto. 30322928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
30322928 0.1 g 0.10 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30322928 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND18420.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-1,2-propanediol D5
CAS 342611-01-2
Fórmula molecular C3 2H5 H2 Cl O2
Cantidad 0.1 g
Sinónimo 3-MCPD D5, 3-chloro-1,2-propane-1,1,2,3,3-d5-diol
Fórmula InChI InChI=1 S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6 H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D
SMILES [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])Cl
Nombre IUPAC 3-cloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 115.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0448 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 97% Chemical Purity