Learn More
3-cloro-1,2-benzisotiazol, TRC
Código de producto. 30354163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354163 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30354163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36460525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-1,2-benzisothiazole
CAS 7716-66-7
Fórmula molecular C7 H4 Cl N S
Cantidad 25 g
Sinónimo Lurasidone Impurity 55
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNS/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)10-9-7/h1-4H
SMILES Clc1nsc2ccccc12
Nombre IUPAC 3-cloro-1,2-benzotiazol
Peso molecular (g/mol) 169.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.9753
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.