Learn More
3-Cloro-1,2-bencisotiazol, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394755 5 g 5 g
11304765 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17791.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7716-66-7 | C7H4ClNS | 169.626 g/mol
3-Chloro-1,2-benzisothiazole is used as an intermediate of Ziprasidone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-cloro-1,2-bencisotiazol se utiliza como intermedio de Ziprasidona.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7716-66-7
Fórmula molecular C7H4ClNS
Peso molecular (g/mol) 169.626
Número MDL MFCD00673254
Clave InChI BCPVKLRBQLRWDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-1,2-benzisothiazole, 3-chlorobenzo d isothiazole, 3-chlorobenzisothiazole, 3-chloro-1,2-benzoisothiazole, 1,2-benzisothiazole, 3-chloro, 3-chloro-benzo d isothiazole, chlorobenzisothiazole, pubchem22324, acmc-1bdko, 3-chlorobenzo d isothia-zole
PubChem CID 598190
Nombre IUPAC 3-cloro-1,2-benzotiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NS2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-1,2-benzisothiazole
Punto de fusión 37°C to 44°C
Punto de ebullición 80°C to 86°C (0.75 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 119370
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.63
Porcentaje de pureza 99%