Learn More
Ácido 3-(Cbz-Amino)-5-fluorofenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Cbz-Amino)-5-fluorophenylboronic acid |
| CAS | 874290-61-6 |
| Fórmula molecular | C14 H13 B F N O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13BFNO4/c16-12-6-11(15(19)20)7-13(8-12)17-14(18)21-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,19-20H,9H2,(H,17,18) |
| SMILES | OB(O)c1cc(F)cc(NC(=O)OCc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido [3-(benciloxicarbonilamino)-5-fluoro-fenil]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 289.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.0922 |