Learn More
3-Carene, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Delta-3-Carene |
| CAS | 13466-78-9 |
| Fórmula molecular | C10 H16 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Carene (8CI), 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene, (±)-3-Carene, (±)-δ3-Carene, δ3-Carene, δ-3-Carene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1=CCC2C(C1)C2(C)C |
| Nombre IUPAC | 4,7,7-trimetilbicilco[4.1.0]hept-3-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 136.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.1252 |