Learn More
3-Careno, 90 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10487212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10487212 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10140622 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10487212 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367960250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13466-78-9 | C10H16 | 136.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13466-78-9 , 138-86-3 , 127-91-3 , 99-86-5
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.23
Número MDL MFCD00001315
Clave InChI BQOFWKZOCNGFEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-carene, carene, 3,7,7-trimethylbicyclo 4.1.0 hept-3-ene, delta-3-carene, monoterpenes, alpha-carene, bicyclo 4.1.0 hept-3-ene, 3,7,7-trimethyl, +--delta3-carene, + car-3-ene, +--3-carene
PubChem CID 26049
ChEBI CHEBI:35661
Nombre IUPAC 4,7,7-trimetilbicilco[4.1.0]hept-3-eno
SMILES CC1=CCC2C(C1)C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carene
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8640g/mL
Punto de ebullición 166°C to 170°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4720 to 1.474
Cantidad 25 mL
Beilstein 05, 94
Índice Merck 15, 1835
Gravedad específica 0.864
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Estabilizante 0.01% alpha-Tocopherol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.23
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido