Learn More
Bromuro de (3-carboxipropil)trifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 17857-14-6 |
| Fórmula molecular | C22H22BrO2P |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (4-Hydroxy-4-oxobutyl)triphenylphosphonium Bromide, (3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H21O2P.BrH/c23-22(24)17-10-18-25(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21;/h1-9,11-16H,10,17-18H2;1H |
| SMILES | [Br-].OC(=O)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3-carboxipropil(trifenil)fosfonio;bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 429.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.0541 |