Learn More
Bromuro de (3-carboxipropil)trifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30350311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30350311 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30350311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18150010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 17857-14-6
Fórmula molecular C22H22BrO2P
Cantidad 10 g
Sinónimo (4-Hydroxy-4-oxobutyl)triphenylphosphonium Bromide, (3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C22H21O2P.BrH/c23-22(24)17-10-18-25(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21;/h1-9,11-16H,10,17-18H2;1H
SMILES [Br-].OC(=O)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 3-carboxipropil(trifenil)fosfonio;bromuro
Peso molecular (g/mol) 429.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.0541