Learn More
Bromuro de 3-(carboxipropil)trifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10163011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio; 25g
Código de producto.
10163011 Frasco de vidrio; 25g
1 options
Código de producto. 10163011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 338930250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17857-14-6 | C22H22BrO2P | 429.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Nombre de nota 97%
CAS 17857-14-6
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 247.0°C to 249.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C22H22BrO2P
Número MDL MFCD00274196
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-carboxypropyltriphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphanium bromide, carboxypropyltriphenylphosphoniumbromide, phosphonium, 3-carboxypropyl triphenyl-, bromide, 4-hydroxy-4-oxobutyl triphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide, acmc-1bp1u, xfzdcviyhhhybq-uhfffaoysa-m
Clave InChI NKVJKVMGJABKHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].OC(=O)CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 3-carboxipropil(trifenil)fosfonio;bromuro
Peso molecular (g/mol) 429.29
PubChem CID 10717451
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino, cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.