Learn More
Bromuro de (3-carboxipropil)trifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499556 500 g 500 g
11479556 25 g 25 g
11489556 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19302.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17857-14-6 | C22H22BrO2P | 429.29 g/mol
Reactant for preparation of Piperamide analogs as histone deacetylase (HDAC) inhibitors with antitumor activity, Boron-containing benzoxaboroles as antimalarial agents, Methyl alkenyl quinolones as antimycobacterial agents, Solandelactone E via Sharpless epoxidation, Taber cyclopropanation, chemoselective reductions and lithiation-borylation-allylation sequence, Organotin compounds as antifungal agents, Oleanolic acid derivatives as inhibitors of protein tyrosine phosphatase 1B for negative regulation of insulin pathway (a promising target for treatment of diabetes and obesity), 11-oxa prostaglandin analogs with ocular hypotensive activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactante para la preparación de análogos de piperamida como inhibidores de histona deacetilasa (HDAC) con actividad antitumoral, benzoxaboroles que contienen boro como agentes antipalúdicos, quinolonas de metilalquenil como agentes antimicobacterianos, Solandelactona E mediante epoxuración de Sharpless, ciclopropanación de Taber, reducciones quimioselectivas y secuencia de litilación-borilación-alilación, compuestos de organotina como agentes antifúngicos, derivados del ácido oleanólico como inhibidores de la proteína tirosina fosfatasa 1B para la regulación negativa de la vía de la insulina (un objetivo prometedor para el tratamiento de la diabetes y la obesidad) y análogos de 11-oxa prostaglandina con actividad hipotensiva ocular.
Solubilidad
Soluble en agua. Soluble en etanol.
Notas
Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17857-14-6
Fórmula molecular C22H22BrO2P
Peso molecular (g/mol) 429.29
Número MDL MFCD00274196
Clave InChI NKVJKVMGJABKHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-carboxypropyltriphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphanium bromide, carboxypropyltriphenylphosphoniumbromide, phosphonium, 3-carboxypropyl triphenyl-, bromide, 4-hydroxy-4-oxobutyl triphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide, acmc-1bp1u, xfzdcviyhhhybq-uhfffaoysa-m
PubChem CID 10717451
Nombre IUPAC 3-carboxipropil(trifenil)fosfonio;bromuro
SMILES [Br-].OC(=O)CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 244°C to 250°C
Cantidad 500 g
Beilstein 4173599
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water. soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.3
Porcentaje de pureza 97%