Learn More
(3-Carboxypropyl)trimethylammonium chloride, MedChemExpress
Código de producto. 16405576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16405576 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16405576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113270A
MedChemExpress (3-Carboxypropyl)trimethylammonium chloride is angiopathic substance produced as an intermediary metabolite by gut microbiota that feed on carnitine in dietary red meat.
(3-Carboxypropyl)trimethylammonium chloride is angiopathic substance produced as an intermediary metabolite by gut microbiota that feed on carnitine in dietary red meat.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Carboxypropyl)trimethylammonium chloride
Forma física Solid
CAS 6249-56-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo γ-Butyrobetaine hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (165.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+](C)(C)CCCC(O)=O.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 181.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Porcentaje de pureza 98.0%