Learn More
Metanetiosulfonato de 3-carboxipropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Carboxypropyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 92953-15-6 |
| Fórmula molecular | C5 H10 O4 S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O4S2/c1-11(8,9)10-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-metilsulfonilsulfanilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 198.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0021 |