Learn More
Ácido 3-carboxifenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Carboxyphenylboronic Acid |
| CAS | 25487-66-5 |
| Fórmula molecular | C7H7BO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Boronobenzoic Acid, 3-(Dihydroxyborane)benzoic Acid, 3-(Dihydroxyboranyl)benzoic Acid, 3-(Dihydroxyboryl)benzoic Acid, 3-Carboxybenzeneboronic Acid, 3-Carboxyphenylboronic Acid, m-Carboxyphenylboronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H,9,10) |
| SMILES | OB(O)c1cccc(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-boronobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 165.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0437 |