Learn More
Isotiocianato de 3-carboxifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327706 5 g 5 g
11317706 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 11327706 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11322.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2131-63-7 | C8H5NO2S | 179.193 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2131-63-7
Fórmula molecular C8H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 179.193
Número MDL MFCD00041367
Clave InChI PJRBPKOOGLKPFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-carboxyphenyl isothiocyanate, 3-carboxyphenylisothiocyanate, benzoic acid, 3-isothiocyanato, benzoic acid,3-isothiocyanato, acmc-20an7x, m-carboxyphenyl isothiocyanate, 3-isothiocyanato-benzoic acid, #
PubChem CID 75046
Nombre IUPAC ácido 3-isotiocianatobenzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Carboxyphenyl isothiocyanate
Punto de fusión ∽165°C (decomposition)
Olor Irritating
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 2209003
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.2
Porcentaje de pureza 97%