Learn More
Isotiocianato de 3-carboxifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317706 1 g 1 g
11327706 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11322.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2131-63-7 | C8H5NO2S | 179.193 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2131-63-7
Fórmula molecular C8H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 179.193
Número MDL MFCD00041367
Clave InChI PJRBPKOOGLKPFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-carboxyphenyl isothiocyanate, 3-carboxyphenylisothiocyanate, benzoic acid, 3-isothiocyanato, benzoic acid,3-isothiocyanato, acmc-20an7x, m-carboxyphenyl isothiocyanate, 3-isothiocyanato-benzoic acid, #
PubChem CID 75046
Nombre IUPAC ácido 3-isotiocianatobenzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carboxyphenyl isothiocyanate
Punto de fusión ∽165°C (decomposition)
Olor Irritating
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 2209003
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.2
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Carboxyphenyl isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Carboxyphenyl isothiocyanate