Learn More
Ácido 3-carboxibencenoborónico, Thermo Scientific™
Código de producto. 11389889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389889 5 g 5 g
11379889 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25315.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25487-66-5
Fórmula molecular C7H7BO4
Peso molecular (g/mol) 165.94
Número MDL MFCD00036833
Clave InChI DBVFWZMQJQMJCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyboranyl benzoic acid, 3-carboxybenzeneboronic acid, m-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyborane benzoic acid, benzoic acid, 3-borono, 3-dihydroxyboryl benzoic acid, 3-phenyl ester boronic acid, 3-carboxyphenyl boronic acid, 3-carboxy-phenyl-boronic acid
PubChem CID 2733957
Nombre IUPAC ácido 3-boronobenzoico
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carboxybenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 2967400
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.94