Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-carboxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421299 5 g 5 g
15431299 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64195.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 269409-73-6 | C13H17BO4 | 248.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 269409-73-6
Fórmula molecular C13H17BO4
Peso molecular (g/mol) 248.09
Número MDL MFCD03411930
Clave InChI OPWAPCOSDAFWFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 3-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 3-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester, benzoic acid, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxyphenylboronicacidpinacolester, pubchem17048, 3-cpbe, amtb044
PubChem CID 2734653
Nombre IUPAC ácido 3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzoico
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 206°C to 210°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo