Learn More
3-Carboxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429177 25 g 25 g
11409177 1 g 1 g
11419177 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21277.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 619-21-6 | C8H6O3 | 150.133 g/mol
3-Formylbenzoic acid is used in the synthesis of bicyclic cis-2-azetidinone derivatives via Ugi 4-centre 3-component reaction, porphyrin capped with a steroidal superstructure bearing convergent hydroxy groups and 3-[(4-amino-1,2-dihydro-1-oxo-2-phenyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]quinoxalin-6-yl)amino]methyl benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-formilbenzoico se utiliza en la síntesis de derivados bicíclicos de cis-2-azetidinona mediante la reacción de Ugi de 3 componentes y 4 centros, la porfirina tapada con una superestructura esteroidal que contiene grupos de hidroxi convergentes y ácido 3-[(4-amino-1,2-dihidro-1-oxo-2-fenil-1,2,4-triazolo[4,3-a]quinoxalin-6-il)amino]metil-benzoico.
Solubilidad
Soluble en metanol (100 mg/ml) genera un tono entre transparente y ligeramente borroso, entre incoloro y marrón muy suave.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agentes reductores y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-21-6
Fórmula molecular C8H6O3
Peso molecular (g/mol) 150.133
Número MDL MFCD00039575
Clave InChI UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 3-formyl, m-formyl benzoic acid, 3-formyl benzoic acid, 3-formyl-benzoic acid, unii-hb95grm95d, m-carboxybenzaldehyde, hb95grm95d, 3-formylbenzoicacid, isophthalaldehydsaure
PubChem CID 12077
Nombre IUPAC ácido 3-formilbenzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carboxybenzaldehyde
Punto de fusión 173°C to 175°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2206413
Información de solubilidad Soluble in methanol (100mg/mL) gives a clear to slightly hazy,colorless to very faintly brown.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 97%