Learn More
3-Carboxi-PROXY, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyl-1-oxy |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16NO3/c1-8(2)5-6(7(11)12)9(3,4)10(8)13/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.113 |