Learn More
3-Carboxi-PROXYL, radical libre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388126 250 mg 250 miligramos
11378126 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15068.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2154-68-9 | C9H16NO3
3-Carboxy-PROXYL is used in the synthesis and reactions of stable nitroxyl radicals. It is also used to study molecular migration and long-term stability of seeds and pollen and used in the preparation of a tetraphenylporphyrin bearing a nitroxyl radical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-carboxi-PROXYL se utiliza en la síntesis y reacciones de radicales nitroxilados estables. También se utiliza para estudiar la migración molecular y la estabilidad a largo plazo de las semillas y el polen, y se utiliza en la preparación de una tetrafenil porfirina con un radical nitroxil.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente miscible), metanol (50 mg/ml), acetona, diclorometano y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2154-68-9
Fórmula molecular C9H16NO3
Número MDL MFCD00003167
Sinónimo pca radical, ccris 4554, 2,2,5,5-tetramethyl-3-carboxypyrrolidinooxy, 2,2,5,5-tetramethyl-3-carboxypyrrolidine-n-oxyl, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxy, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyloxyl, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine 1-oxyl, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-1-oxyl, 2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy-3-carboxylic acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carboxy-PROXYL
Nombre de nota free radical
Punto de fusión ∽200°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Beilstein 4136411
Información de solubilidad Soluble in water (partly miscible),methanol (50mg/ml),acetone,dichloromethane and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 98%