Learn More
Detomidina 3-Carbura, TRC
Código de producto. 30136646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136646 10 mg 10 miligramos
30137209 50 mg 50 miligramos
30007391 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17791510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115664-39-6
Fórmula molecular C12 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 216.24
Sinónimo 3-(1H-Imidazol-5-ylmethyl)-2-methylbenzoic Acid;
Nombre IUPAC 3-(1H-imidazol-4-ilmetil)-2-ácido metilbenzoico
SMILES Cc1c(Cc2c[nH]cn2)cccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carboxy Detomidine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O2/c1-8-9(5-10-6-13-7-14-10)3-2-4-11(8)12(15)16/h2-4,6-7H,5H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0899