Learn More
Ácido 3-carboxi-alfa-metilbenzenacético (impureza de cetoprofeno), TRC
Código de producto. 30362440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362440 5 mg -
30348943 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1787455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68432-95-1
Fórmula molecular C10 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 194.18
Sinónimo 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic acid, Ketoprofen Imp. C (EP), Benzeneacetic acid, 3-carboxy-α-methyl-, 3-Carboxy-α-methylbenzeneacetic acid, 3-(1-Carboxyethyl)benzoic acid, DF 2008Y
Nombre IUPAC Ácido 3-(1-carboxietil)benzoico
SMILES CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-6(9(11)12)7-3-2-4-8(5-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0579