Learn More
Éster de pinacol del ácido 3-carboxi-5-fluorobencenoborónico , 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467176 1 g 1 g
15477176 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62225.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 936728-22-2
Fórmula molecular C13H16BFO4
Peso molecular (g/mol) 266.075
Número MDL MFCD12756465
Clave InChI NMYIHYHALOHVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxy-5-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoicacid, 3-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid
PubChem CID 46739807
Nombre IUPAC ácido 3-fluoro-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzoico
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.07
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido