Learn More
Ácido 3-carboxi-2-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440068 1 g 1 g
15450068 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53323.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 913836-10-9 | Molecular Formula: C8H9BO5 | Molecular Weight: 195.965 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 913836-10-9
Fórmula molecular C8H9BO5
Peso molecular (g/mol) 195.965
Número MDL MFCD09027237
Clave InChI QUWLFFYGKXZCER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoicacid, 3-borono-2-methoxy, 3-carboxy-2-methoxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyboranyl-2-methoxybenzoic acid, 3-carboxy-2-methoxybenzeneboronic acid, acmc-209rau, 2-methoxy-3-dihydroxyboryl benzoic acid
PubChem CID 44119386
Nombre IUPAC ácido 3-borono-2-metoxibenzoico
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)C(=O)O)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carboxy-2-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 152°C to 155°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.97
Porcentaje de pureza 98%