Learn More
3-carboxi-2-[8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina-2-io-2-il]propanoato, Mikromol™
Código de producto. 30049399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049399 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049399 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1106.140025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-carboxi-2-[8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina-2-io-2-il]propanoato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carboxy-2-[8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-2-ium-2-yl]propanoate
CAS 2531288-23-8
Nombres de analitos o componentes 3-Carboxy-2-[8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-2-ium-2-yl]propanoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H17 Cl F N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-[8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-2-ium-2-yl]-4-hydroxy-4-oxo-butanoate, 3-Carboxy-2-[8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-2-ium-2-yl]propanoate, 4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepinium, 8-chloro-2-(1,2-dicarboxyethyl)-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-, inner salt, Midazolam Maleic Acid Addukt
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17ClFN3O4/c1-12-26(19(22(30)31)9-20(28)29)11-14-10-25-21(15-4-2-3-5-17(15)24)16-8-13(23)6-7-18(16)27(12)14/h2-8,11,19H,9-10H2,1H3,(H-,28,29,30,31)
SMILES Cc1[n+](cc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12)C(CC(=O)O)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-[8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-2-io-2-il]-4-hidroxi-4-oxo-butanoato
Peso molecular (g/mol) 441.84
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 441,0892 g/mol