Learn More
(-)-3-carboxi-2,2,5,5-tetrametilpirrolidinil-1-oxi, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyl-1-oxy |
| CAS | 68354-47-2 |
| Fórmula molecular | C9 H16 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16NO3/c1-8(2)5-6(7(11)12)9(3,4)10(8)13/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)C[C@H](C(=O)O)C(C)(C)N1[O] |
| Nombre IUPAC | (3S)-1-λ ^{1}-ácido oxidanil-2,2,5,5-tetrametilpirrolidin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 186.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.113 |