Learn More
Ácido 3-carboxamidobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Carboxamidobenzoic acid |
| CAS | 4481-28-1 |
| Fórmula molecular | C8H7NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO3/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H2,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC(C(N)=O)=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-carbamoilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 165.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0426 |