Learn More
3-Carbometoxi-4-hidroxi-alfa-bromoacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Carbomethoxy-4-hydroxy-alpha-bromoacetophenone |
| CAS | 36256-45-8 |
| Fórmula molecular | C10H9BrO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-(2-Bromoacetyl)-2-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester, 5-(Bromoacetyl)salicylic Acid Methyl Ester, Methyl 5-(2-Bromoacetyl)-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-(Bromoacetyl)-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-(Bromoacetyl)salicylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9BrO4/c1-15-10(14)7-4-6(9(13)5-11)2-3-8(7)12/h2-4,12H,5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(ccc1O)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 5-(2-bromoacetil)-2-hidroxibenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 273.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.9684 |