Learn More
3-Carbometoxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-1,4-diona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10441284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10441284 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10441284 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399280010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carbomethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,4-dione
CAS 91092-92-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 220°C to 224°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H9NO4
Número MDL MFCD03425940
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-carbomethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,4-dione, 3-carbomethoxy-1 2 3 4-tetrahydroisoqui, 3-carbomethoxy-1?2?3?4-tetrahydroisoquinoline-1?4-dione, methyl 1,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate
Clave InChI FQCQGFASLAKUTO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1C(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)N1
Nombre IUPAC 1,4-dioxo-2,3-dihidroisoquinolina-3-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 219.19
PubChem CID 4281881
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Carbomethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,4-dione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación