Learn More
Clorhidrato de 3-carbetoxi-4-piperidona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10086562 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10086562 5 g 5 g
10254180 25 g 25 g
11976281 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10086562 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108330050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4644-61-5 | C8H13NO3·HCl | 207.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4644-61-5
Fórmula molecular C8H13NO3·HCl
Peso molecular (g/mol) 207.66
Número MDL MFCD00043267
Clave InChI RTYXWLMQWSFXNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride, ethyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hcl, 3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hcl, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate, hcl, 3-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, hydrochloride, 4-oxo-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 107315
Nombre IUPAC 4-oxopiperidina-3-carboxilato de etilo;clorhidrato
SMILES CCOC(=O)C1CNCCC1=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carbethoxy-4-piperidone hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 169.0°C to 175.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.66
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Carbethoxy-4-piperidone hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.