Learn More
Ácido 3-carbamoilbenzoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 17720669 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
17720669 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17720669 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469610010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Vector alfa CARBAMOYLBENZOICACID
Nombre del producto químico o material 3-Carbamoylbenzoic acid
CAS 4481-28-1
Punto de fusión 280°C to 290°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8 H7 N O3
Número MDL 04118098
Cantidad 1 g
Sinónimo Isophthalamic acid
Peso molecular (g/mol) 165.15
Forma física Crystalline Powder