Learn More
Ácido 3-carbamoil-5-fluorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499407 250 mg 250 miligramos
15489407 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52663.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871332-66-0
Fórmula molecular C7H7BFNO3
Peso molecular (g/mol) 182.945
Número MDL MFCD08056357
Clave InChI FTMWTTRIUYYHDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-carbamoyl-5-fluorophenyl boronic acid, 3-borono-5-fluorobenzamide, 3-aminocarbonyl-5-fluorobenzeneboronic acid, acmc-209qgw, 3-carbamoyl-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-aminocarbonyl-5-fluoranyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-aminocarbonyl-5-fluorophenyl
PubChem CID 44717588
Nombre IUPAC ácido (3-carbamoil-5-fluorofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)N)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carbamoyl-5-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 280°C to 286°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.95
Porcentaje de pureza 98%