Learn More
Ácido 3-carbamoil-4-fluorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489867 250 mg 250 miligramos
15479867 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53102.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 874219-34-8 | C7H7BFNO3 | 182.945 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874219-34-8
Fórmula molecular C7H7BFNO3
Peso molecular (g/mol) 182.945
Número MDL MFCD08235053
Clave InChI RNNYXSWJFLHIRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-carbamoyl-4-fluorophenyl boronic acid, 3-carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-aminocarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, 3-aminocarbonyl-4-fluorobenzeneboronic acid, acmc-209qky, 3-carbamoyl-4-fluorophenyl boronicacid, 4-fluoro-3-carbamoyl phenylboronic acid, 3-aminocarbonyl-4-fluoranyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-aminocarbonyl-4-fluorophenyl
PubChem CID 44717530
Nombre IUPAC ácido (3-carbamoil-4-fluorofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)N)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 257°C to 259°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.95
Porcentaje de pureza 97%