Learn More
3-Carbamoil-1-metil-d3-cloruro de piridinio, TRC
Código de producto. 30484090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484090 10 mg 10 miligramos
30468321 25 mg 25 miligramos
30469436 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30484090 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32099610MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1218993-18-0
Fórmula molecular C7 D3 H6 N2 O . Cl
Peso molecular (g/mol) 175.631
Sinónimo Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-(methyl-d3)-, chloride (1:1) (ACI), N-Methylnicotinamide-d3 chloride, 1-Methylnicotinamide-d3 chloride, 1-(Methyl-d3)nicotinamide chloride, 1-Methylnicotinamide-D3 (methyl-D3) chloride, 3-(Aminocarbonyl)-1-(methyl-d3)pyridinium chloride, N-(Methyl-d3)nicotinamide chloride, Nicotinamide methochloride-d3, 3-Carbamoyl-1-methyl-d3-pyridinium Chloride
Nombre IUPAC 1-(trideuteriometil)piridina-1-ium-3-carboxamida; cloruro
SMILES [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[n+]1cccc(c1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carbamoyl-1-methyl-d3-pyridinium Chloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.059